Tlačiť
Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
OR52169-100G OR52169-1KG
APOSOR52169-100GEA 24.95 EUR
APOSOR52169-100G APOSOR52169-1KG
Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl) 95%
Glycine methyl ester hydrochloride (H-Gly-OMe.HCl)
Vzorec: C₃H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012870
Číslo CAS: 5680-79-5