Tlačiť
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
OR52149-1G OR52149-5G OR52149-10G
APOSOR52149-1GEA 63.29 EUR
APOSOR52149-1G APOSOR52149-5G APOSOR52149-10G
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Vzorec: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Mw: 738.19 g/mol
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191830
Číslo CAS: 29934-17-6