Tlačiť
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 148.82 EUR
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100097
Číslo CAS: 355134-13-3