Tlačiť
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene
OR52140-100G OR52140-1KG OR52140-500G
APOSOR52140-100GEA 26.52 EUR
APOSOR52140-100G APOSOR52140-1KG APOSOR52140-500G
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Optical brightener for plastics (PP, ABS, EVA, PS and PC) and fibre (polyester fibres and PP fibres).
Vzorec: C₂₈H₁₈N₂O₂
Mw: 414.46 g/mol
Teplota tavenia: 353…359 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022846
Číslo CAS: 1533-45-5