Tlačiť
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(ethene-2,1-diyl))dibenzenesulphonate, 4,4'-Bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl Disodium Salt
OR52138-100G OR52138-500G OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA 26.52 EUR
APOSOR52138-100G APOSOR52138-500G APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.
Vzorec: C₂₈H₂₂O₆S₂
Mw: 562.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00318874
Číslo CAS: 27344-41-8