Tlačiť
2,4-Dichloroquinazoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52131-100G OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA 284.8 EUR
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Mw: 199.04 g/mol
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00091950
Číslo CAS: 607-68-1