Tlačiť
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52130-5G OR52130-25G OR52130-1G
APOSOR52130-5GEA 28.28 EUR
APOSOR52130-5G APOSOR52130-25G APOSOR52130-1G
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Teplota varu: 78…80 °C/18mmHg
Teplota tavenia: 36…44 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00671527
Číslo CAS: 68737-65-5
OSN: 3259
ADR: 8,III