Tlačiť
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 255.96 EUR
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₉H₁₄O₂
Mw: 154.209 g/mol
Teplota varu: 92…95 °C/18mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012352
Číslo CAS: 40365-61-5