Tlačiť
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran
OR52123-1G OR52123-25G OR52123-5G
APOSOR52123-1GEA 39.79 EUR
APOSOR52123-1G APOSOR52123-25G APOSOR52123-5G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₃
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11052631
Číslo CAS: 287944-16-5