Tlačiť
4-Bromobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Bromobenzoyl chloride
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 73 EUR
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 174 °C/102mmHg
Teplota tavenia: 36…42 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000683
Číslo CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
OSN: 3261
ADR: 8,II