Tlačiť
Glyoxylic acid monohydrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
OR52099-100G OR52099-1KG OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA 69.7 EUR
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG APOSOR52099-500G
Glyoxylic acid monohydrate 97%
Glyoxylic acid monohydrate
Vzorec: C₂H₂O₃·1H₂O
Mw: 92.05
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 49…52 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00127974
Číslo CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
OSN: 3261
ADR: 8 III