Tlačiť
3-Amino-4-iodopyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 104.69 EUR
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₅IN₂
Teplota tavenia: 58…70 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04971334
Číslo CAS: 105752-11-2