Tlačiť
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 75.01 EUR
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
Teplota varu: 98 °C/0,2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038678
Číslo CAS: 17012-21-4