Tlačiť
Diethyl iminodiacetate 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 79.82 EUR
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Mw: 189.21 g/mol
Teplota varu: 208 °C
Hustota: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041925
Číslo CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6