Tlačiť
2-Amino-3-iodophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 581.23 EUR
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₆INO
Teplota tavenia: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 443921-86-6