Tlačiť
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 33.13 EUR
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22573042
Číslo CAS: 267651-23-0