Tlačiť
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 381.73 EUR
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₄
Mw: 223.23 g/mol
Teplota tavenia: 111…112.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100042
Číslo CAS: 906352-78-1