Tlačiť
5-Nitropicolinic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 217.5 EUR
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Mw: 168.11
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114182
Číslo CAS: 30651-24-2