Tlačiť
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 156.62 EUR
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Vzorec: C₁H₁NO₃
Mw: 153.1354 g/mol
Teplota tavenia: 136…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09032021
Číslo CAS: 1197-10-0