Tlačiť
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-3-methylpyridine
OR52052-1G OR52052-250MG OR52052-500MG
APOSOR52052-1GEA 149.81 EUR
APOSOR52052-1G APOSOR52052-250MG APOSOR52052-500MG
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116209
Číslo CAS: 153936-26-6
OSN: 2735
ADR: 8 III