Tlačiť
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 28.28 EUR
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11042854
Číslo CAS: 13073-28-4