Tlačiť
Ethyl-3-aminobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 110.31 EUR
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
Ethyl-3-aminobenzoate
Ethyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota varu: 172…175 °C/13mmHg
Hustota: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007794
Číslo CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9