Tlačiť
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
OR52045-1G OR52045-25G OR52045-5G
APOSOR52045-1GEA 111.36 EUR
APOSOR52045-1G APOSOR52045-25G APOSOR52045-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propylamine
Vzorec: C₈H₁₉N₃
Mw: 157.26 g/mol
Teplota varu: 113…114 °C/13mmHg
Hustota: 0.924 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014616
Číslo CAS: 4572-03-6
EINECS: 224-954-4
OSN: 2735
ADR: 8 III