Tlačiť
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate
OR51975-100G OR51975-25G OR51975-5G
APOSOR51975-100GEA 2118.97 EUR
APOSOR51975-100G APOSOR51975-25G APOSOR51975-5G
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
Mw: 244.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10698571
Číslo CAS: 129477-21-0