Tlačiť
2-Bromo-5-nitrophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 24.95 EUR
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466299
Číslo CAS: 52427-05-1
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III