Tlačiť
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-2-pyridinesulphonamide
OR51972-10G OR51972-25G OR51972-5G
APOSOR51972-10GEA 142 EUR
APOSOR51972-10G APOSOR51972-25G APOSOR51972-5G
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
5-Methylpyridine-2-sulphonamide
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Teplota tavenia: 127…132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00661363
Číslo CAS: 65938-77-4