Tlačiť
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA 805.53 EUR
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Mw: 188.1800 g/mol
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00209983
Číslo CAS: 2437-17-4