Tlačiť
2-Piperidone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 64.98 EUR
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Piperidone 97%
2-Piperidone
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota varu: 256 °C
Teplota tavenia: 38…40 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006037
Číslo CAS: 675-20-7