Tlačiť
5-Aminopentan-1-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Amino-1-pentanol
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Aminopentan-1-ol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota varu: 120…122 °C/15,75mmHg
Teplota tavenia: 33…35 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008237
Číslo CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
OSN: 3259
ADR: 8,III