Tlačiť
Azomethine H sodium salt hydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 5-hydroxy-4-((2-hydroxybenzylidene)amino)-7-sulphonaphthalene-2-sulphonate xhydrate, Azomethine-H monosodium salt hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt hydrate, Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate hydrate, Azomethine-H sodium hydrate
OR51919-100G OR51919-25G
APOSOR51919-100GEA 408.17 EUR
APOSOR51919-100G APOSOR51919-25G
Azomethine H sodium salt hydrate
Azomethine H sodium salt hydrate
Reagent for boron determination.
Vzorec: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Mw: 463.42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149588
Číslo CAS: 206752-32-1