Tlačiť
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR51918-1G OR51918-25G OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA 24.91 EUR
APOSOR51918-1G APOSOR51918-25G APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅HCl₂N₃
Mw: 173.9875 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08460393
Číslo CAS: 5305-45-3