Tlačiť
Ethyl-2-methylacetoacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 44.93 EUR
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate
Ethyl-2-methylacetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 187 °C
Hustota: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009164
Číslo CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9