Tlačiť
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 75.41 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₂
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012939
Číslo CAS: 636-95-3
EINECS: 211-270-6