Tlačiť
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-25GEA 86.24 EUR
APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 72…73 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003213
Číslo CAS: 14347-78-5