Tlačiť
Dimethyl ether 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51882-100G OR51882-400G
APOSOR51882-100GEA 550.34 EUR
APOSOR51882-100G APOSOR51882-400G
Dimethyl ether 99%
Dimethyl ether
Vzorec: C₂H₆O
Teplota varu: –24,8 °C
Teplota tavenia: –141 °C
Hustota: 0,661 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 115-10-6
EINECS: 204-065-8
OSN: 1033
ADR: 2.1,