Tlačiť
2'-Methoxyacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 166.06 EUR
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Methoxyacetophenone 98%
2'-Methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 131 °C/18mmHg
Hustota: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008725
Číslo CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2