Tlačiť
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dimethoxyphenacyl bromide
OR51867-1G OR51867-5G OR51867-10G
APOSOR51867-1GEA 24.95 EUR
APOSOR51867-1G APOSOR51867-5G APOSOR51867-10G
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425186
Číslo CAS: 1835-02-5
OSN: 1759
ADR: 8,III