Tlačiť
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
OR51851-1G OR51851-25G OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA 129.56 EUR
APOSOR51851-1G APOSOR51851-25G APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00235180
Číslo CAS: 38336-04-8
OSN: 3267
ADR: 8,III