Tlačiť
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 0 EUR
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
Teplota tavenia: 141…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156151
Číslo CAS: 21169-71-1