Tlačiť
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 68.1 EUR
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Mw: 192.44
Teplota tavenia: 65…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234006
Číslo CAS: 40473-01-6