Tlačiť
4'-Ethynylacetophenone 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 699.16 EUR
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₈O
Teplota tavenia: 68…71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04974025
Číslo CAS: 42472-69-5