Tlačiť
5-Bromo-2-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 33.13 EUR
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Mw: 297.9200 g/mol
Teplota tavenia: 55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09753734
Číslo CAS: 64085-52-5