Tlačiť
2-Methylterephthalic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-1,4-benzenedicarboxylic acid
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 29.8 EUR
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835103
Číslo CAS: 5156-01-4