Tlačiť
6-Nitro-m-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 95.47 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidine
6-Nitro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 110…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007814
Číslo CAS: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
OSN: 2660
ADR: 6.1,III