Tlačiť
3-Bromo-4-pyridone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol
OR51772-10G OR51772-5G
APOSOR51772-10GEA 90.25 EUR
APOSOR51772-10G APOSOR51772-5G
3-Bromo-4-pyridone 97%
3-Bromo-4-pyridone
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 225…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646107
Číslo CAS: 36953-41-0