Tlačiť
2-Chlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 36.5 EUR
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
2-Chlorobenzoic acid
2-Chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota varu: 285 °C
Teplota tavenia: 138…143 °C
Hustota: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002412
Číslo CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4