Tlačiť
Methyl 5-hydroxypicolinate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 5-hydroxypyridine-2-carboxylate
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 33.13 EUR
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl 5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.1354 g/mol
Teplota tavenia: 191…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05256426
Číslo CAS: 30766-12-2