Tlačiť
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-5GEA 41.72 EUR
APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
Teplota varu: 103…104 °C/20mmHg
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664030
Číslo CAS: 54221-96-4