Tlačiť
Anhydrid kyseliny ftalové
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 34.85 EUR
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Anhydrid kyseliny ftalové
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec: C₈H₄O₃
Mw: 148.12
Teplota varu: 284 °C
Teplota tavenia: 131…134 °C
Hustota: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005918
Číslo CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
Merck Index: 13,07457