Tlačiť
Kyselina galová, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 107.75 EUR
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Kyselina galová, anhydrous 99%
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
Mw: 170.12
Teplota varu: 501
Teplota tavenia: 251 °C (rozkl.)
Hustota: 1.694 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002510
Číslo CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366